Imprimer
3,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 3,4-dichlorophénylhydrazinium, 3,4-Dichlorophénylhydrazine chlorhydrate
A13906.09 A13906.18 A13906.30
A13906.09EA 80 EUR
A13906.09 A13906.18 A13906.30
3,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
3,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 98+% CAS No.: 19763-90-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.50 Melting Point: ca 229° dec. Beilstein Reference: 3703934
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Point de fusion: ∼ 229 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012937
Numéro CAS: 19763-90-7
EINECS: 243-278-0