Imprimer
m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Tolylhydrazine chlorhydrate, 3-Méthylphénylhydrazinium chlorure, Chlorure de 3-tolylhydrazinium, Chlorure de 3-méthylphénylhydrazinium, 3-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate
A13667.06 A13667.14
A13667.06EA 82.2 EUR
A13667.06 A13667.14
m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98%
m-Tolylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 637-04-7 Molecular Formula: C7H10N2.HCl Formula Weight: 158.63 Melting Point: ca 193° dec. Beilstein Reference: 3563995 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012932
Formule: C₇H₁₀N₂·HCl
Point de fusion: ∼ 193 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012932
Numéro CAS: 637-04-7
EINECS: 211-276-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III