Sulfolane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène
Purity: 99%
CAS No.: 126-33-0
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.4825
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 107765
Merck Reference: 14,8955
MDL No.: MFCD00005484
Formule:
C₄H₈O₂S Point d'ébullition: 285 °C Point de fusion: 25…28 °C Densité: 1,261 Point éclair: 166 °C (330 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005484 Numéro CAS: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 Indice Merck: 14,8955 |