Imprimer
Pentafluorophénylhydrazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13302.06 A13302.14 A13302.22
A13302.06EA 50.8 EUR
A13302.06 A13302.14 A13302.22
Pentafluorophénylhydrazine ≥97%
Pentafluorophénylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 828-73-9 Molecular Formula: C6H3F5N2 Formula Weight: 198.09 Melting Point: 73-78° Beilstein Reference: 747800
Formule: C₆H₃F₅N₂
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007574
Numéro CAS: 828-73-9
EINECS: 212-586-7