Méthyle acrylate ≥99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acrylate de méthyle
Stabilisation:
stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
Stabilized with ca 15 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 96-33-3
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH3
Formula Weight: 86.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Stench
Melting Point: -75°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 605396
Merck Reference: 14,6011
UN No.: 1919
MDL No.: MFCD00008627
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 79…81 °C Point de fusion: –75 °C Densité: 0,956 Point éclair: –3 °C (26 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008627 Numéro CAS: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3,II Indice Merck: 14,6011 |