Imprimer
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,4-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate, Chlorure de 3,4-diméthylphénylhydrazinium
A13027.09 A13027.18 A13027.30
A13027.09EA 53.9 EUR
A13027.09 A13027.18 A13027.30
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
3,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 60481-51-8 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 6096060
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052270
Numéro CAS: 60481-51-8