4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzoate de methyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 6-nitroveratrate, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 26791-93-5
Molecular Formula: C10H11NO6
Formula Weight: 241.20
Melting Point: 142-144°
Beilstein Reference: 2381747
Formule:
C₁₀H₁₁NO₆ Point de fusion: 142…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007239 Numéro CAS: 26791-93-5 EINECS: 248-008-5 |