Imprimer
2-Vinylnaphtalène ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec 4-tert-Butylpyrocatéchol
A12470.06 A12470.14
A12470.06EA 84.2 EUR
A12470.06 A12470.14
2-Vinylnaphtalène ≥97% stabilisé
2-Vinylnaphtalène
Purity: 97% CAS No.: 827-54-3 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 62-67° Boiling Point: 128-131°/13mm Beilstein Reference: 2038190 MDL No.: MFCD00004125
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 128…131 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 62…67 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004125
Numéro CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6