Imprimer
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 2,4-difluorophénylhydrazinium, 2,4-Difluorophénylhydrazine chlorhydrate
A11625.06 A11625.14 A11625.22
A11625.06EA 74 EUR
A11625.06 A11625.14 A11625.22
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 51523-79-6 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 5411448
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
Point de fusion: ∼ 255 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013383
Numéro CAS: 51523-79-6