3,5-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3,5-diméthylphénylhydrazinium, 3,5-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate
Purity: 98%
CAS No.: 60481-36-9
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: 180° dec.
MDL No.: MFCD00052269
Formule:
C₈H₁₃ClN₂ Point de fusion: 180 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052269 Numéro CAS: 60481-36-9 |