2,4-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4-Dichlorophénylhydrazine chlorhydrate, Chlorure de 2,4-dichlorophénylhydrazinium
Purity: 98%
CAS No.: 5446-18-4
Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl
Formula Weight: 213.49
Melting Point: ca 212° dec.
Beilstein Reference: 3708828
Formule:
C₆H₇Cl₃N₂ Point de fusion: ∼ 212 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012929 Numéro CAS: 5446-18-4 EINECS: 226-659-6 |