Imprimer
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A10787.14 A10787.22 A10787.36
A10787.14EA 45.7 EUR
A10787.14 A10787.22 A10787.36
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 33924-48-0 Molecular Formula: C9H9ClO3 Formula Weight: 200.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 235-240° Beilstein Reference: 2719088 MDL No.: MFCD00017511
Formule: C₉H₉ClO₃
Point d'ébullition: 235…240 °C
Densité: 1,259
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017511
Numéro CAS: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4