Imprimer
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Dichlorophénylhydrazine chlorhydrate, Chlorure de 2,3-dichlorophénylhydrazinium
A10717.06 A10717.14 A10717.22
A10717.06EA 63 EUR
A10717.06 A10717.14 A10717.22
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
2,3-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 21938-47-6 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.49 Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 3708910
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Point de fusion: ∼ 204 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052265
Numéro CAS: 21938-47-6