Imprimer
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
A10549.06 A10549.14
A10549.06EA 60.1 EUR
A10549.06 A10549.14
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle ≥98%
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Purity: 98% CAS No.: 35387-93-0 Molecular Formula: C9H9IO3 Formula Weight: 292.07 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 2692711
Formule: C₉H₉IO₃
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052925
Numéro CAS: 35387-93-0