Imprimer
Magnesium citrate hydrate (∼ 16% Mg) (base substance sèche) (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41921.A1 41921.A7
41921.A1EA 92.1 EUR
41921.A1 41921.A7
Magnesium citrate hydrate (∼ 16% Mg) (base substance sèche) (poids sec)
Magnesium citrate hydrate
CAS No.: 3344-18-1 Molecular Formula: C12H10Mg3O14.xH2O Formula Weight: 451.13(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,5663 MDL No.: MFCD09953657
Formule: C₁₂H₁₀Mg₃O₁₄·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036422
Numéro CAS: 3344-18-1
EINECS: 222-093-9
Indice Merck: 14,5663