Imprimer
Hexafluorophosphate de nitrosium ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexafluorophosphate de nitrosyle
13149.06 13149.14
13149.06EA 151 EUR
13149.06 13149.14
Hexafluorophosphate de nitrosium ≥96%
Hexafluorophosphate de nitrosium
Purity: 96% CAS No.: 16921-91-8 Molecular Formula: F6NOP Formula Weight: 174.96 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00040324
Formule: F₆NOP
Poids moléculaire: 174.97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040324
Numéro CAS: 16921-91-8
EINECS: 240-980-9
UN: 3260
ADR: 8 II