Imprimer
Hexachlororuthenat de diammonium (≥28,4% Ru)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexachlororuthenat d'ammonium
11874.03 11874.06
11874.03EA 108 EUR
11874.03 11874.06
Hexachlororuthenat de diammonium (≥28,4% Ru)
Hexachlororuthenat de diammonium
CAS No.: 18746-63-9 Molecular Formula: (NH4)2RuCl6 Formula Weight: 349.87 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00015962
Formule: H₈Cl₆N₂Ru
Poids moléculaire: 349.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015962
Numéro CAS: 18746-63-9
EINECS: 242-552-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III