Imprimer
Diisopropanolamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-Iminodi-2-propanol
407805000 407800025
ACRO407805000EA 42 EUR
ACRO407805000 ACRO407800025
Diisopropanolamine 99%
Diisopropanolamine
Formule: C₆H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 133.19 g/mol
Point d'ébullition: 249…250 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.0038 g/cm³
Point éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004531
Numéro CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4615 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %