Imprimer
Benzophénone-imine 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
368590050 368590250 368591000
ACRO368590050EA 122 EUR
ACRO368590050 ACRO368590250 ACRO368591000
Benzophénone-imine 97% stabilisé
Benzophénone-imine
Formule: C₁₃H₁₁N
Point d'ébullition: 216 °C (75 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001760
Numéro CAS: 1013-88-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.02 % w/w Hydroquinone