Imprimer
Anhydride toluène-p-sulfonique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
367070050 367070250 367071000
ACRO367070050EA 78.9 EUR
ACRO367070050 ACRO367070250 ACRO367071000
Anhydride toluène-p-sulfonique 95%
Anhydride toluène-p-sulfonique
Formule: C₁₄H₁₄O₅S₂
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008548
Numéro CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %