Imprimer
Benzophénone-oxime 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
342330050 342330250
342330050.EA 43.5 EUR
342330050. 342330250.
Benzophénone-oxime 98%
Benzophénone-oxime
Formule: C₁₃H₁₁NO
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051461
Numéro CAS: 574-66-3
EINECS: 209-373-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %