Imprimer
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,5-Triazine-2-ylamine, 1,3,5-Triazine-2-amine
295240010 295240050 AC29524.1 AC29524.10
ACRO295240010EA 78.2 EUR
ACRO295240010 ACRO295240050 MAYBAC29524.1 MAYBAC29524.10
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formule: C₃H₄N₄
Point de fusion: 219…224 °C
Numéro MDL: MFCD00023179
Numéro CAS: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %