di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Citrate de disodium 1,5-hydraté, Citrate de disodium à 1,5 molécules d'eau, di-Sodium hydrogénocitrate à 1,5 molécules d'eau, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de disodium à 1,5 molécules d'eau, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de disodium 1,5-hydraté
Formule:
C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O Poids moléculaire: 263.11 g/mol Point de fusion: 149 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150445 Numéro CAS: 6132-05-4 EINECS: 242-734-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 4.9 to 5.2 (3 % solution) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 104.0 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |