Imprimer
Chlorure d'éthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Éthylamine chlorhydrate, Éthylammonium chlorure
214255000 214250025
ACRO214255000EA 85.4 EUR
ACRO214255000 ACRO214250025
Chlorure d'éthylammonium 99%
Chlorure d'éthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012885
Numéro CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %