Imprimer
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
208550250 208551000
ACRO208550250EA 69.5 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle 99%
(4-Hydroxyphényl)acétate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 162…163 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 55…58 °C
Numéro MDL: MFCD00002387
Numéro CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %