Imprimer
Tétrafluoroborate de nitrosium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 305 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Tétrafluoroborate de nitrosium 97%
Tétrafluoroborate de nitrosium
Formule: BF₄NO
Point de fusion: 250 °C (subl.)
Densité: 2,185 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011433
Numéro CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %