Imprimer
2-Pipéridinoéthanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Hydroxyéthyl)pipéridine
152110050 152111000 152115000
ACRO152110050EA 36.8 EUR
ACRO152110050 ACRO152111000 ACRO152115000
2-Pipéridinoéthanol 99%
2-Pipéridinoéthanol
Formule: C₇H₁₅NO
Point de fusion: 16,7 °C
Point éclair: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00006512
Numéro CAS: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %