Imprimer
2-Méthylprop-2-ène-1-ol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
150290100 150291000 150295000
ACRO150290100EA 86.4 EUR
ACRO150290100 ACRO150291000 ACRO150295000
2-Méthylprop-2-ène-1-ol 98%
2-Méthylprop-2-ène-1-ol
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 113…115 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004737
Numéro CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
UN: 2614
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %