Colécalciférol 99%, crystallin
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Vitamin D3, Colecalciferol
Formule:
C₂₇H₄₄O Point de fusion: 82…87 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00078131 Numéro CAS: 67-97-0 EINECS: 200-673-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 87 °C |
Additional info | approximately 40000000 IU/G |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +105° to +112° (25 °C, 589 nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.) |