Imprimer
Trifluoroacétate d'argent 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Silver(I) trifluoroacetate
139730050 139730250
ACRO139730050EA 90.8 EUR
ACRO139730050 ACRO139730250
Trifluoroacétate d'argent 98%
Trifluoroacétate d'argent
Formule: C₂AgF₃O₂
Point de fusion: 257…260 °C
Numéro MDL: MFCD00013199
Numéro CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NH4SCN ≥97.5 %