Imprimer
1-Oxyde de tétrahydrothiophène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tetrahydrothiophene 1-oxide
138440250 138441000 138440050
ACRO138440250EA 111 EUR
ACRO138440250 ACRO138441000 ACRO138440050
1-Oxyde de tétrahydrothiophène 97%
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈OS
Point éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00005477
Numéro CAS: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %