Imprimer
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dibenzoylethylene, trans-1,2-Dibenzoylethylene
112580050 112580250
ACRO112580050EA 84.2 EUR
ACRO112580050 ACRO112580250
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione 97%
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003083
Numéro CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥96.0 %