Imprimer
Dapsone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Diaminodiphénylsulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline
104361000 104365000
ACRO104361000EA 68.3 EUR
ACRO104361000 ACRO104365000
Dapsone 97%
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 173…178 °C
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)