Imprimer
1-Bromo-4-fluorobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 36.3 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzène 99%
1-Bromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,593 g/cm³
Point éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %