1-Bromo-3,5-difluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 461-96-1
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -27°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 1931520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010305
Formule:
C₆H₃BrF₂ Point d'ébullition: 140…141 °C Point de fusion: –27 °C Densité: 1,676 Point éclair: 44 °C (111 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010305 Numéro CAS: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN: 1993 ADR: 3,III |