Imprimer
Portoirs de tubes à essai, SS
Fournisseur: DELTALAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C-254 C-200 R-292 R-293 L-250 I-250 I-240 N-250 F-200 A-222 A-251 A-241 A-201 L-240 D-200 A-202 A-242 A-212 A-231 A-240 A-210 A-211 F-210 F-240 A-200 A-250 D-240 D-250 R-282 A-260 D-230
212-8806EA 95.4 EUR
212-8806 212-8807 212-8808 212-8809 212-8810 212-8812 212-8813 212-8814 212-0536 DELTA-222 DELTA-251 DELTA-241 DELTA-201 212-0539 DELTD-200 212-0531 DELTA-242 212-0532 DELTA-231 212-0533 DELTA-210 DELTA-211 212-0537 212-0538 DELTA-200 212-0534 212-0535 DELTD-250 DELTR-282 DELTA-260 DELTD-230
Portoirs de tubes à essai, SS
Portoirs Tube Racks
En acier inoxydable.
  • Base solide en maille tissée
  • Structure robuste, stable et facile à nettoyer