Imprimer
Flacons, col étroit, ronds, PP, avec bouchon à vis
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 70.5 EUR
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Flacons, col étroit, ronds, PP, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
En PP translucide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Capuchons à vis interchangeables
Ces flacons sont particulièrement adaptés à l'échantillonnage, au stockage et au transport. Ils conviennent à toute application faisant intervenir des liquides. Possibilité de remplissage à chaud.