Imprimer
Hottes à flux laminaire horizontales AURA HZ
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SERV_MES_HZ48EA 0 EUR
SERV_MES_HZ48 SERV_MES_HZ72
Hottes à flux laminaire horizontales AURA HZ
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
AURA HZ est une hotte à flux laminaire horizontale de classe 100, pour la protection des produits contre la contamination externe et la contamination croisée dans la chambre de travail. Le MAC (contrôle automatique du volume d'air par microprocesseur) est un système innovant de contrôle par microprocesseur. Doté de fonctions de sécurité à la pointe de la technologie, ce module effectue un contrôle automatique des volumes d'air prédéfinis pendant toute la durée de vie des filtres installés. Lorsque l'appareil détecte un écart part rapport au débit d'air défini, que cela provienne d'une augmentation/diminution de la tension d'alimentation ou du chargement des filtres, la commande automatique ajuste le débit d'air en conséquence.
  • Mode économie d'énergie : fonctionnement de la hotte en mode autonome (toute la nuit ou lorsqu'aucune activité n'a lieu dans la hotte) à vitesse réduite, sans compromettre la protection des produits
  • Alarmes visibles et sonores en cas de défaut de vitesse de l'air et d'obstruction du filtre
  • Contrôle électronique de la vitesse de l'air
  • Ventilateur à moteur centrifuge
  • Touches souples sur le panneau de commande pour l'éclairage, le moteur du ventilateur, la lampe UV, le robinet de gaz et la prise
Principales applications : toutes les situations nécessitant un environnement de travail biologiquement propre et exempt de particules : hôpitaux, applications pharmaceutiques, recherches, police scientifique...
Surfaces extérieures en acier avec finitions peintes, surfaces de travail en acier inoxydable AISI 304, panneaux latéraux en verre trempé.
CE-marked. Electrical equipment according to International Standards and EMC directives.
Certifications: Marquage CE. Équipement électrique conforme aux normes internationales et aux directives sur la CEM.
Informations de livraison: Les tarifs de livraison sont disponibles sur demande.