Imprimer
Récipients à col large, carrés, filetés
Fournisseur: Kautex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
311-98311 311-83981
215-2576EA 17.2 EUR
215-2576 KAUT311-83981
Récipients à col large, carrés, filetés
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
HDPE. Square. Natural colour. With moulded hand-grip.
  • Space-saving
  • Moulded hand-grip
  • Convenient handling
  • Suitable for food
  • Square shape saves space
  • Halal certified
Ideal for collecting, storing, and transporting solid chemicals. Nominal capacity 4400 ml not leakproof (wide neck container 4400 ml with screw closure).