Imprimer
p-Xylène, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Dimethylbenzene
MQ300
1.08684.1000 1.08684.2500 1.08684.6025
1.08684.1000EA 151 EUR
1.08684.1000 1.08684.2500 1.08684.6025
p-Xylène, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
p-Xylène
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Poids moléculaire: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 138.3
Point de fusion: 13
Densité: 1.096 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Indice Merck: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
p-Xylene (GC) ≥ 99.0 %
Identity (IR) conforms
Appearance clear
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.00025 meq/g
Alkalinity ≤ 0.00025 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C) 0.862 - 0.869
Refractive index (n 20/D) 1.495 - 1.499
Boiling range (137-142°C) ≥ 95 % (v/v)
Benzene (GC) ≤ 0.1 %
Ethylbenzene (GC) ≤ 3 %
Toluene (GC) ≤ 0.1 %
Sulfur compounds (as S) ≤ 0.003 %
Readily carbonizable substances conforms
Thiophene conforms
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.01 %
ISO-reagent