Imprimer
1-Bromo-2,4-difluorobenzène 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
249360100 249360500
ACRO249360100EA 36.8 EUR
ACRO249360100 ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzène 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,708 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000330
Numéro CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %