1-Bromo-2,3-difluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Difluorobromobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 38573-88-5
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 69-70°/12mm
MDL No.: MFCD00061136
Formule:
C₆H₃BrF₂ Poids moléculaire: 192.99 g/mol Point d'ébullition: 69…70 °C (12 mmHg) Densité: 1.724 Point éclair: 61 °C (141 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061136 Numéro CAS: 38573-88-5 |