Imprimer
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15078.14 A15078.22
A15078.14EA 155 EUR
A15078.14 A15078.22
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Purity: 98+% CAS No.: 1435-51-4 Molecular Formula: C6H3Br2F Formula Weight: 253.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5770 Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 2353462 MDL No.: MFCD00061119
Formule: C₆H₃Br₂F
Point d'ébullition: 204…206 °C
Densité: 2,018
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061119
Numéro CAS: 1435-51-4