1,2-Dibromotétrafluorobenzène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
Formule:
C₆Br₂F₄ Poids moléculaire: 307.87 g/mol Point d'ébullition: 198 °C Point de fusion: 12 Densité: 2.23 g/cm³ Point éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039209 Numéro CAS: 827-08-7 EINECS: 212-564-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |