Imprimer
4-Bromo-2-chlorophénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 116 EUR
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophénol 99%
4-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…51 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002166
Numéro CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %