Tous les jours, dans les laboratoires, de petits volumes de liquide doivent être évacués. Cela inclut l'élimination des surplus de liquides des tubes à essais, l'aspiration de surnageant après les étapes de centrifugation, l'élimination des solutions de lavage des microplaques, etc. A ce jour, ces opérations sont souvent réalisées par des systèmes rudimentaires, comprenant un ballon d'épuration, un outil d'aspiration grossier et une source de vide externe.
- Avec son format réduit et compact, le système s'adapte à toutes les paillasses
- Grâce à la version sur batterie du système VACUSIP, il n'y a pas d'amas de câbles dans la hotte à flux laminaire ou le PSM, elle favorise également la mobilité
- La pompe intégrée fonctionne silencieusement et s'arrête automatiquement lorsque le vide est formé, ce qui empêche l'utilisation inutile de la pompe
- Echange rapide du flacon de déchets grâce à la fermeture par bouchon à vis
- Filtre hydrophobe empêchant la pénétration des pulvérisations et des liquides dans le système
- Aucun équipement supplémentaire nécessaire et maintenance inutile
- Pour faciliter la décontamination, toutes les pièces en contact avec les liquides peuvent être autoclavées
Le système VACUSIP fournit une solution prête à l'emploi pour les différentes tâches de mise au rebut de déchets liquides réalisées sur la paillasse du laboratoire. Il est équipé d'une pompe fiable, très silencieuse, qui peut être utilisée indépendamment d'une source de vide externe. La version sur batterie du système VACUSIP comporte une batterie rechargeable pour encore plus de flexibilité. Un système de fonctionnement manuel unique permet de régler avec précision le débit d'aspiration et peut recevoir différents adaptateurs.
Le flacon en verre 0,5 L peut être changé rapidement et tous les composants en contact avec les liquides peuvent être autoclavés. Si l'inactivation des déchets liquides est réalisée en externe, un flacon jetable doit être utilisé.
Informations de livraison: Le système est fourni avec un flacon borosilicaté (500 ml) avec couvercle GLl45, 1 système de fonctionnement manuel en silicone (dont des pointes 1 canal et 8 canaux en acier inoxydable et adaptateur 1 canal pour pointes/GRIPTIPS à usage unique), tube en silicone de 1,2 m, 1 filtre hydrophobe de 0,45 µm et un adaptateur secteur.