Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-93-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.46
Odour: Odourless
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 2442261
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013982
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Point de fusion: 152…156 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013982 Numéro CAS: 21739-93-5 EINECS: 244-559-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |