3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 19652-32-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2362159
Formule:
C₇H₄BrClO₂ Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051690 Numéro CAS: 19652-32-5 |