Imprimer
Acide 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18230.06 A18230.14
A18230.06EA 38 EUR
A18230.06 A18230.14
Acide 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoïque ≥98%
Acide 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 7355-22-8 Molecular Formula: C7H5BrO4 Formula Weight: 233.02 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 2967526
Formule: C₇H₅BrO₄
Point de fusion: ∼205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002452
Numéro CAS: 7355-22-8
EINECS: 230-881-9