Imprimer
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12261.18 A12261.09 A12261.30
A12261.18EA 197 EUR
A12261.18 A12261.09 A12261.30
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-5-méthoxybenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 22921-68-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Odour: Odourless Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 639763 MDL No.: MFCD00020214
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020214
Numéro CAS: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2